Learn More
4-Methoxybenzylchlorid (stabilisiert), TRC
Artikelnummer. 30466005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2611051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl Chloride
CAS 824-94-2
Summenformel C8 H9 Cl O
Menge 1 g
Synonym p-(Chloromethyl)-anisole, 1-(Chloromethyl)-4-(methyloxy)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)-1-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)anisole, 4-(Chloromethyl)phenyl Methyl Ether, 4-Methoxybenzyl Chloride, 4-Methyloxybenzyl Chloride, NSC 172955, p-(Chloromethyl)(methoxy)benzene, p-(Chloromethyl)anisole, p-Anisyl Chloride, p-Methoxybenzyl Chloride, α-Chloro-4-methoxytoluene, α-Chloro-p-methoxytoluene, PMB-Cl
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CCl)cc1
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Formelmasse 156.0342