Learn More
4-Methoxyethylisothiocyanat, ≥ 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378745 1 g 1 Gramm
11388745 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12342.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
4-Methoxybenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzyl-isothiocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen und Aminen. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3694-57-3
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
MDL-Nummer MFCD00041117
InChI-Schlüssel IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
PubChem CID 123197
IUPAC-Name 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Dichte 1.15
Siedepunkt 132°C to 133°C (0.7 mmHg)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.5975
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2089549
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 94%