Learn More
4-Methoxybenzylmagnesiumchlorid, 0.25 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420736 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15420736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54078.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 38769-92-5
Summenformel C8H9ClMgO
MDL-Nummer MFCD01311491
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI-Schlüssel XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC-Name Magnesium;1-Methanidyll-4-Methoxybenzol;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formelmasse 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M in 2-MeTHF