Learn More
4'-Methoxybutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499263 1 g 1 Gramm
11409273 5 g 5 Gramm
11419273 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11737.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4160-51-4 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4160-51-4
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00027138
InChI-Schlüssel JLCDSZXBELPBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybutyrophenone, 1-4-methoxyphenyl butan-1-one, p-methoxybutyrophenone, 4-methoxybutyrophenone, 1-butanone, 1-4-methoxyphenyl, butyrophenone, 4'-methoxy, 1-4-methoxyphenyl-1-butanone, 4-butyrylanisole, acmc-209jkw, 4'-methoxy-butyrophenone
PubChem CID 77810
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)butan-1-on
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxybutyrophenone
Siedepunkt 124°C to 128°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.539
Menge 1 g
Beilstein 908286
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%