Learn More
4-(Methoxycarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462190 1 g 1 Gramm
11472190 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28942.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 171364-80-0 | C14H19BO4 | 262.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171364-80-0
Summenformel C14H19BO4
Molekulargewicht (g/mol) 262.11
MDL-Nummer MFCD02179438
InChI-Schlüssel REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacolate, 4-carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, methyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester
PubChem CID 2773500
IUPAC-Name Methyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 1 g
Formelmasse 262.11
Reinheit (%) 97%