Learn More
4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid |
CAS | 24539-28-4 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C11H10O4 |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-methoxycarbonylcubanecarboxylic acid, 8-methoxycarbonyl cubane-1-carboxylic acid, pentacyclo 4.2.0.02,5.03,8.04,7 octane-1,4-dicarboxylicacid, 1-methyl ester, 1-carboxy-4-carbomethoxycubane, 4-methoxycarbonyl pentacyclo 4.2.0.02,5.03,8.04,7 octane-1-carboxylic acid, 4-methoxycarbonyl-1-cubanecarboxylic acid, cubane-1,4-dicarboxylic acid 1-methyl ester, 4-methoxycarbonyl cubane-1-carboxylic acid, pentacyclo 4.2.0.02,5.03,8.04,7 octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester |
InChI-Schlüssel | ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC(=O)C12C3C4C1C5C2C3C45C(=O)O |
IUPAC-Name | 4-methoxycarbonylcubane-1-carboxylic acid |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.197 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.