Learn More
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid |
| CAS | 99768-12-4 |
| Summenformel | C8H9BO4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (4-Carbomethoxyphenyl)boronic Acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic Acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic Acid, Methyl 4-Boronobenzoate, Methyl p-Boronobenzoate, p-(Methoxycarbonyl)boronic Acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC-Name | (4-Methoxycarbonylphenyl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.97 |
| Formelmasse | 180.0594 |