Learn More
4-Methylzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495506 100 g 100 Gramm
15446618 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60144.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
It exerts anti-hyperglycemic/ hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from pancreas. It could be developed into a new potential therapeutic agent used in type 2 diabetic patients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wirkt antihyperglykämisch/hypoglykämisch, da es die Insulinsekretion aus der Bauchspeicheldrüse stimuliert. Könnte zu einem neuen potenziellen therapeutischen Wirkstoff entwickelt werden, der bei Patienten mit Diabetes 2 eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-09-1
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD00004398
InChI-Schlüssel AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 99%