Learn More
4-Methoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440274 5 g 5 Gramm
11450274 25 g 25 Gramm
11460274 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440274 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13670.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.90 €
    55.65 € / 5 Gramm
    Sparen 6.25 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20280-81-3 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20280-81-3
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD00017349
InChI-Schlüssel MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529426
IUPAC-Name 4-Methoxychromen-2-on
SMILES COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxycoumarin
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 5 g
Beilstein 145960
Synonym 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 98%