Learn More
4-Methoxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30479595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479595 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26536350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxycoumarin
CAS 20280-81-3
Summenformel C10 H8 O3
Menge 50 mg
Synonym 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
SMILES COC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-Name 4-Methoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Formelmasse 176.0473