Learn More
4-Methoxyindol-2-Carbonsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034696
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15419097 250 mg 250 Milligramm
15499087 1 g 1 Gramm
15409097 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15419097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52392.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 103260-65-7 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103260-65-7
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD02664458
InChI-Schlüssel ZZAVIQXQBBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyindole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxyindole-2carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy, 4-methoxy-indole-2-carboxylicacid, pubchem9380, acmc-20aa7f, 4-methoxy-2-indolecarboxylic acid
PubChem CID 907248
IUPAC-Name 4-Methoxy-1H-indol-2-Carbonsäure
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=C(N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) ≥97%