Learn More
4-Methoxyindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369615 1 g 1 Gramm
11389615 250 mg 250 Milligramm
11379615 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19069.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4837-90-5 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4837-90-5
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00009737
InChI-Schlüssel LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
PubChem CID 138363
IUPAC-Name 4-Methoxy-1H-Indol
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyindole
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Siedepunkt 181°C to 183°C (24 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 122456
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%