Learn More
4-(Methoxymethyl)piperidinhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447907 250 mg 250 Milligramm
11476690 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51020.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 916317-00-5 | C7H16ClNO | 165.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916317-00-5
Summenformel C7H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 165.66
MDL-Nummer MFCD08062602
InChI-Schlüssel FLRDPZJPRQWKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymethyl piperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl piperidine hcl, 4-methoxymethyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxymethylpiperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl-piperidinehydrochloride, acmc-20a6g3, methoxymethylpiperidinehydrochloride, methoxy-4-piperidylmethane, chloride, 4-methoxymethyl piperidinehcl, 4-methoxymethyl piperidinehydrochloride
PubChem CID 17218599
IUPAC-Name 4-(Methoxymethyl)piperidin;Hydrochlorid
SMILES Cl.COCC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 165.66