Learn More
(4-Methoxyphenyl)(4-piperidyll)methanonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10263712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10263712 250 mg -
10160752 1 g 1 Gramm
10673445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10263712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03999CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25519-82-8
Summenformel C13H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.742
MDL-Nummer MFCD00114817
InChI-Schlüssel BBDTWYQCXXFKDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxybenzoyl piperidine hydrochloride, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-methoxyphenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, methanone, 4-methoxyphenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-4-methoxybenzoyl piperidine hcl, 4-4-methoxybenzoyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxy-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, ksc801q4b, 4-methoxyphenyl-4-piperidyl methanonehcl, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl ketone, chloride
PubChem CID 2740587
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanon;hydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methoxyphenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 255.74
Reinheit (%) 97%