Learn More
(4-Methoxyphenyl)acetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30052625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052625 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052625 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0393.150100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Methoxybenzylcyanid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS 104-47-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 4-methoxy-, Acetonitrile, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 147.1739
Menge 100 mg
Formelmasse 147,0684 g/mol