Learn More
4-Methoxyphenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30482691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482691 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220175500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Summenformel C9 H11 N O2
Menge 500 mg
Synonym 4-Methoxyphenylacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 165.189
Formelmasse 165.079