Learn More
4-Methoxyphenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30469556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469556 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2201751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Summenformel C9 H11 N O2
Menge 1 g
Synonym 4-Methoxyphenylacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 165.189
Formelmasse 165.079