Learn More
4-Methoxyphenylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 104-01-8 |
| Summenformel | C9H10O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (p-Methoxyphenyl)acetic Acid, (4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(p-Anisyl)acetic Acid, 2-(p-Methoxyphenyl)acetic Acid, 4-Methoxybenzeneacetic Acid, Homoanisic acid, NSC 27799, NSC 65597, p-Anisylacetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Methyxyph)Essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.17 |
| Formelmasse | 166.063 |