Learn More
4-Methoxyphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356779 1 g 1 Gramm
11366779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26283.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
4-Ethynylanisole was used in the synthesis of photo luminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4 + 2] cycloaddition. Along with an arylboronic acid and sodium azide in a copper-catalyzed, three-component synthesis of trisubstituted 1,2,4-triazoles. In a study of a gold (III)-catalyzed hydroamination of alkynes leading to N-vinylindoles3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethynylanisol wurde bei der Synthese von photolumineszenten 1,2-Dihydrophosphininen über eine [4 + 2]-Cycloaddition verwendet. Zusammen mit einer Arylboronsäure und Natriumazid in einer kupferkatalysierten Dreikomponentensynthese von trissubstituierten 1,2,4-Triazolen. Führte in der Studie einer Gold(III)-katalysierten Hydroaminierung von Alkinen zu N-Vinylindolen3.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Aceton, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-60-5
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.162
MDL-Nummer MFCD00168815
InChI-Schlüssel KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetylene
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Dichte 1.019
Siedepunkt 87°C to 91°C (11 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Brechungsindex 1.563
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chloroform,acetone,dichloromethane,and methanol.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%