Learn More
4-Methoxyphenylacetylen, TRC
Artikelnummer. 30471940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471940 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471940 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2658051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetylene
CAS 768-60-5
Summenformel C9 H8 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C#C
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Formelmasse 132.0575