Learn More
4-Methoxyphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485395
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15485395
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58690.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Handelt sich um metallorganische Verbindungen, die als Zwischenprodukte in der organischen Synthese weit verbreitet sind.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Fern von starken Ba ... aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 254454-47-2
Dichte 1.006
Summenformel C7H7IOZn
MDL-Nummer MFCD01311444
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 8478508
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Synonym zinc 2+ ion anisole iodide
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel JVJFRVJNFBRNFW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+2].[I-]
IUPAC-Name Zink;Methoxybenzol;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 299.416
PubChem CID 57376277
Formelmasse 299.42