Learn More
4-Methoxypyridin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334785
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11334785
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17830.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-96-9
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00006207
InChI-Schlüssel BOFAIBPJCWFJFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxypyridine n-oxide, 4-methoxypyridine 1-oxide, 4-methoxypyridine-n-oxide, pyridine, 4-methoxy-, 1-oxide, 4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate, pubchem2587, acmc-1buuj, 4-methoxypyridinen-oxide, 4-methoxypiridine-n-oxide
PubChem CID 70743
IUPAC-Name 4-Methoxy-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES COC1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxypyridine N-oxide
Schmelzpunkt 99°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 115212
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 98%