Learn More
4-Methoxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30468802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468802 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26714550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Summenformel C6H7NO
Menge 50 g
Synonym gamma-Methoxypyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccncc1
IUPAC-Name 4-Methoxypyridin
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.0528