Learn More
4-Methoxyriphenylmethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30476045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476045 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2716605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyriphenylmethylchloride
CAS 14470-28-1
Summenformel C20H17ClO
Menge 5 g
Synonym 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, (p-Anisyl)diphenylmethyl Chloride, 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, 4-Anisyl(chloro)diphenylmethane, 4-Methoxytriphenylmethyl Chloride, 4-Methoxytritylchloride, 4-Monomethoxytrityl Chloride, MMTCl, Mono-p-methoxytrityl Chloride, NSC 54121, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Methoxytrityl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-[chlor(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 308.8
Formelmasse 308.0968