Learn More
4-Methoxythiobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343086 1 g 1 Gramm
11353086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10945.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2362-64-3 | C8H9NOS | 167.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2362-64-3
Summenformel C8H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 167.226
MDL-Nummer MFCD00040993
InChI-Schlüssel WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiobenzamide, 4-methoxybenzothioamide, 4-methoxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-methoxy, 4-methoxy-thiobenzamide, p-methoxythiobenzamide, amino 4-methoxyphenyl methane-1-thione, thio-p-anisamide, p-anisamide,thio, p-methoxybenzothiamide
PubChem CID 736827
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolcarbothioamid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxythiobenzamide
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Menge 1 g
Beilstein 1072444
Formelmasse 167.23
Reinheit (%) 98%