Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10517654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10517654 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10130922 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10245074 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02302DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 59944-65-9
Summenformel C4H3ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
MDL-Nummer MFCD00173831
InChI-Schlüssel SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2736982
SMILES CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name 4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonylchlorid
Formelmasse 162.6
Reinheit (%) 90%