Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434417 5 g 5 Gramm
11444417 25 g 25 Gramm
11454417 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20449.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18212-21-0
Summenformel C4H3N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD00173830
InChI-Schlüssel NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC-Name 4-Methylthiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Menge 5 g
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%