Learn More
4-Methyl-1,2,3-Thiadiazol-5-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30479276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479276 100 mg 100 Milligramm
30472945 500 mg 500 Milligramm
30470928 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM331338100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18212-21-0
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
Synonym 1,2,3-Thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid, NK-F 001, SV 03
IUPAC-Name 4-Methylthiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES Cc1nnsc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O2S/c1-2-3(4(7)8)9-6-5-2/h1H3,(H,7,8)
Formelmasse 143.9993