Learn More
4-Methyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10703541 50 g Glasflasche 50 Gramm
10642793 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305000500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-97-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00006569
InChI-Schlüssel INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Dioxan
SMILES CC1CCOCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-dioxane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -45°C to 44°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 114°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 50 g
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit