Learn More
4-Methyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-161915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10642793
Marke: Thermo Scientific Acros 305000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-97-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00006569
InChI-Schlüssel INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Dioxan
SMILES CC1CCOCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-dioxane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -45°C to 44°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 114°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 5 g
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit