Learn More
4-Methyl-1,3-Dioxan, TRC
Artikelnummer. 30136398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136398 10 g 10 Gramm
30136652 5 g 5 Gramm
30007478 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30515810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-97-4
Summenformel C5 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.132
Synonym 4-Methyl-1,3-dioxane (ACI), m-Dioxane, 4-methyl- (6CI, 8CI), 4-Methyl-m-dioxane, NSC 292
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Dioxan
SMILES CC1CCOCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,3-dioxane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Formelmasse 102.068