Learn More
4-Methyl-1,3-oxazol-2-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10210595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10210595 5 g 5 Gramm
10099401 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10210595 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08202DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35629-70-0
Summenformel C4H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 98.105
MDL-Nummer MFCD00126682
InChI-Schlüssel VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 535824
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-oxazol-2-amin
SMILES CC1=COC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Menge 5 g
Synonym 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch