Learn More
4-Methyl-1,3-oxazol-5-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10620535 250 mg 250 Milligramm
10565073 1 g 1 Gramm
10451284 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620535 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10001CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-32-9
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
InChI-Schlüssel ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
PubChem CID 292311
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Oxazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 95%