Learn More
4-Methyl-1,3-thiazol-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053967 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10053967 1 g Glasflasche 1 Gramm
10738668 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053967 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429360010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14542-16-6 | C5H5NO2S | 143.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14542-16-6
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.17
MDL-Nummer MFCD07377486
InChI-Schlüssel GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl, 2-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, acmc-209cuz, 4-methyl-2-carboxythiazole, ksc173q1t, 4-methylthiazole-2-carboxylicacid
PubChem CID 22499336
IUPAC-Name 4-Dimethyl-1,3-Thiazol-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CSC(=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-thiazole-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver