missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-1,3-thiazol-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4228837 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10053967

Marke: Thermo Scientific Acros 429360010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 14542-16-6 | C5H5NO2S | 143.17 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14542-16-6
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.17
MDL-Nummer MFCD07377486
InChI-Schlüssel GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl, 2-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, acmc-209cuz, 4-methyl-2-carboxythiazole, ksc173q1t, 4-methylthiazole-2-carboxylicacid
PubChem CID 22499336
IUPAC-Name 4-Dimethyl-1,3-Thiazol-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CSC(=N1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-thiazole-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt