Learn More
4-Methyl-1-Cyclohexen-1-ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11925891 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11925891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431430010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
CAS 850567-92-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155.0°C to 159.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H13BO2
MDL-Nummer MFCD06659857
Menge 1 g
Synonym 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
InChI-Schlüssel SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCC(=CC1)B(O)O
IUPAC-Name (4-methylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 139.99
PubChem CID 44119556
Formelmasse 139.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver