Learn More
4-Methyl-1-indanon, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11904861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11904861 1 g -
11914861 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439410010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 24644-78-8
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
InChI-Schlüssel RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-indanone, 4-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-methyl, 4-methylindan-1-one, 4-methyl-indanone, 4-methylindanone, methyl-1-indanone, 4-methylindan-1-on, pubchem8834, 4-methyl-indan-1-one
PubChem CID 4418431
IUPAC-Name 4-Methyl-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES CC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-indanone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 144°C (13.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver