Learn More
4-Methyl-1-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30477978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477978 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3210901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-naphthoic Acid
CAS 4488-40-8
Summenformel C12H10O2
Menge 1 g
Synonym 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid.
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC-Name 4-methylnaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Formelmasse 186.0681