Learn More
4-Methyl-1'-Pentyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357395 50 g 50 Gramm
11347395 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05318.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 565-68-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, is used as standard Pharmaceutical intermediate and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-1-Pentin-3-ol wird als pharmazeutisches Standard-Zwischenprodukt verwendet und findet auch Anwendung in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-68-4
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00039847
InChI-Schlüssel UTIFIONYBLSHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentyn-3-ol, 4-methylpentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 4-methyl, 1-isopropylpropargyl alcohol, 4-methyl-1-pentyne-3-ol, 2-methyl-4-pentyn-3-ol, 4-methyl-pent-1-yn-3-ol, acmc-1as78, 4-methyl-1-pentyn-3-ol 10g
PubChem CID 98279
IUPAC-Name 4-Methylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-pentyn-3-ol
Dichte 0.929
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.436
Menge 50 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1698762
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 97%