Learn More
4-Methyl-1-piperazinepropionitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392776 50 g -
11382776 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08905.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4491-92-3
Summenformel C8H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.229
MDL-Nummer MFCD00051960
InChI-Schlüssel XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
PubChem CID 3050146
IUPAC-Name 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propannitril
SMILES CN1CCN(CC1)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
Siedepunkt 134°C to 136°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.476
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 117453
Formelmasse 153.23
Reinheit (%) 98%