Learn More
4-Methyl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023979
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469226 1 g 1 Gramm
11479226 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11469226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18083.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
4-Methyl-1H-pyrazole is used as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning. It is also employed as an alcohol dehydrogenase inhibitor. It acts a ligand in coordination chemistry. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-1H-pyrazol wird als Gegenmittel bei Methanol- und Ethylenglykolvergiftungen verwendet. Es wird auch als Alkohol-Dehydrogenase-Hemmer eingesetzt. Es wirkt als Ligand in der Koordinationschemie. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Benzol und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7554-65-6
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.106
MDL-Nummer MFCD00005245
InChI-Schlüssel RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
IUPAC-Name 4-Methyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 13°C
Dichte 1.018
Siedepunkt 204°C to 207°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.4945
Menge 1 g
Beilstein 105204
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,4216
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,benzene and alcohol.
Formelmasse 82.11
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1H-pyrazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Methylpyrazole