Learn More
4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10502842 250 mg 250 Milligramm
10445502 1 g 1 Gramm
10396394 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10502842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 216959-92-1
Summenformel C9H7N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.23
MDL-Nummer MFCD00111662
InChI-Schlüssel XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
PubChem CID 2776505
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Pyrazin-2-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 221.24
Reinheit (%) 97%