Learn More
4-Methyl-2,3,5,6-Tetrafluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379056
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379056 25 g 25 Gramm
11359056 1 g 1 Gramm
11369056 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20210.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92814-00-1
Summenformel C8H5BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 257.026
MDL-Nummer MFCD03001155
InChI-Schlüssel JGBVMYAEIPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene, 4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzylbromide, benzene,1-bromomethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl, 1-bromomethyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 2778368
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-2,3,5,6-tetrafluor-4-methylbenzol
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Siedepunkt 49°C (0.4 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 5003900
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 257.03
Reinheit (%) 98%