Learn More
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-on, TRC
Artikelnummer. 30472126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472126 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472126 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM227265500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
CAS 24644-78-8
Summenformel C10H10O
Menge 500 mg
Synonym 2,3-Dihydro-4-methyl-1H-inden-1-one, 4-Methyl-1-indanone
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3
SMILES Cc1cccc2C(=O)CCc12
IUPAC-Name 4-Methyl-2,3-Dihydroinden-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Formelmasse 146.0732