Learn More
4-Methyl-2-nitroanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18050780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18050780 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18050780 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0245.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Methyl-2-nitroanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Methyl-2-nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 25 mg
Formelmasse 152,0586 g/mol