Learn More
4-Methyl-2-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30477926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477926 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30477926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM323450100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Summenformel C7 H8 N2 O2
Menge 100 g
Synonym p-Toluidine','2-nitro- (8CI), 4-Methyl-2-nitrobenzenamine, (4-Methyl-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-nitro-4-methylbenzene, 2-Nitro-4-methylaniline, 2-Nitro-p-toluidine, 3-Nitro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-nitrotoluene, 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Methyl-6-nitroaniline, 4-Methyl-o-nitroaniline, Amarthol Fast Red GL Base, Amarthol Fast Red GL Salt, Azoamine Red A, Azobase NAT, Azobase Red NAT, Azoene Fast Red Red GL Salt, Azofix Red GL Salt, Azoic Diazo Component 8, C.I. 37110, C.I. Azoic Diazo Component 8, Conazoic Diazo M, Devol Red G, Devol Red Salt G, Diazo Fast Red GL, Dycosbase Red GL Base, F. Red Gl Base, Fast Red 3NT Base, Fast Red 3NT Salt, Fast Red Base GL, Fast Red Base JL, Fast Red G Base, Fast Red GL, Fast Red GL Base, Fast Red MGL Base, HD Fast Red GL Base, Hiltonil Fast Red GL Base, Hiltosal Fast Red GL Salt, Lake Red G Base, Lithosol Scarlet Base M, Lithosol Scarlet Base MB, Lithosol Scarlet Base MBW, Lithosol Scarlet Base MW, MNPT, Mitsui Red GL Base, NSC 2759, Naphthanil Red G Base, Naphtoelan Fast Red GL Base, Red Base Ciba VII, Red Base Irga VII, Red Base NGL, Red G Base, Red G Salt, Red Salt Ciba VII, Red Salt Irga VII, Sanyo Fast Red GL Base, Shinnippon Fast Red GL Base, Toyo Fast Red GL Base, Tulabase Fast Red GL, o-Nitro-p-methylaniline, p-Methyl-o-nitroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Methyl-2-nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0586