Learn More
4-Methyl-2-Nitrophenylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11338435
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338435 1 g 1 Gramm
11348435 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10438.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17614-74-3
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.208
MDL-Nummer MFCD00041248
InChI-Schlüssel CUQUTWSUXWDJKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 4-methyl-2-nitrophenylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro, 4-methyl-2-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1brfl, 4-methy-2-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro-benzene, #
PubChem CID 140258
IUPAC-Name 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 62°C to 67°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2969500
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 95%