Learn More
4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-3-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30468906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468906 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32541310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
CAS 24526-69-0
Summenformel C11H7NO2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3
SMILES CC1=C(C(OC2=CC=CC=C12)=O)C#N
IUPAC-Name 4-Methyl-2-oxochromen-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 185.18
Formelmasse 185.0477