Learn More
4-Methyl-2-Oxovalersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ii is an intermediate in the metabolism of leucine and also used as flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es handelt sich um ein Zwischenprodukt im Stoffwechsel von Leucin und wird auch als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In dicht verschlossenen Behältern kühlen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-2-oxovaleric acid |
| Schmelzpunkt | 8°C to 10°C |
| Dichte | 1.055 |
| Siedepunkt | 82°C to 83°C |
| Strukturformel | (CH3)2CHCH2COCOOH |
| Brechungsindex | 1.431 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1701823 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Mehr anzeigen |