Learn More
4-Methyl-2-Oxovalersäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | alpha-Ketoisocaproic acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formelmasse | 130.063 |
| Reinheit (%) | >95% |